분석
96%
양식
solid
bp
132-134 °C (lit.)
mp
97-100 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-4(2,3)8(5,6)7/h1-3H3
InChI key
MOOUPSHQAMJMSL-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges