주요 문서
308390
Sigma-Aldrich
Potassium molybdate
98%
동의어(들):
Dipotassiummolybdate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩244,412
500 G
₩597,937
₩244,412
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩244,412
500 G
₩597,937
About This Item
실험식(Hill 표기법):
K2MoO4
CAS Number:
Molecular Weight:
238.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩244,412
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
for analytical purposes
분석
98%
양식
powder and chunks
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: molybdenum
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
InChI key
NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)