주요 문서
308382
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluorotitanate(IV)
동의어(들):
Dipotassium hexafluorotitanate, Titanium potassium hexafluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 G
₩117,334
₩117,334
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 G
₩117,334
About This Item
Linear Formula:
K2(TiF6)
CAS Number:
Molecular Weight:
240.05
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩117,334
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: titanium
SMILES string
[K+].[K+].F[Ti--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Ti/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI key
RXCBCUJUGULOGC-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.