문서
307327
Sigma-Aldrich
1,4,10-Trioxa-7,13-diaza-cyclopentadecane
97%
동의어(들):
Kryptofix® 21
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H22N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
218.29
Beilstein:
607391
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
InChI key
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable