Key Documents
307246
Sigma-Aldrich
3-Butenal diethyl acetal
97%
동의어(들):
4,4-Diethoxy-1-butene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCH2CH(OC2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
bp
66-67 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(CC=C)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
InChI key
PRCYIYOCMALJCX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
93.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
34 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)