주요 문서
307076
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetanilide
99%
동의어(들):
p-Acetotoluidide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CONHC6H4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
149.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
307076 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99%
bp
307 °C (lit.)
mp
149-151 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4′-Methylacetanilide was used in the synthesis of stable crystalline phosphorus ylides[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
An efficient synthesis of stable phosphorus ylides derived from triphenylphosphine, dialkyl acetylenedicarboxylates, and an NH-Acid.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 181(4), 865-877 (2006)