Key Documents
305804
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-2,10-Camphorsultam
98%
동의어(들):
(+)-10,2-Camphorsultam, (+)-exo-10,2-Bornanesultam, (1R,5S)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]decane 3,3-dioxide, L-2,10-Camphorsultam
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
215.31
Beilstein:
4675755
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +32°, c = 5 in chloroform
mp
185-187 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)C2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N[C@H]3C2
InChI
1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m0/s1
InChI key
DPJYJNYYDJOJNO-NRPADANISA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)