주요 문서
305766
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-2-Methylglycidyl 4-nitrobenzoate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H11NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
237.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
98%
양식
solid
광학 활성
[α]19/D +5.9°, c = 2.4 in chloroform
mp
87-89 °C (lit.)
작용기
ester
ether
nitro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@]2(COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)CO2
InChI
1S/C11H11NO5/c1-11(7-17-11)6-16-10(13)8-2-4-9(5-3-8)12(14)15/h2-5H,6-7H2,1H3/t11-/m1/s1
InChI key
PUBTVFBOTFDPTA-LLVKDONJSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)