주요 문서
305499
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroaluminate
97%
동의어(들):
Cryolite, Cryolite, synthetic, Sodium aluminum hexafluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 G
₩89,523
₩89,523
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 G
₩89,523
About This Item
Linear Formula:
Na3AlF6
CAS Number:
Molecular Weight:
209.94
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩89,523
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
for analytical purposes
Quality Level
분석
97%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: aluminum
density
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Al](F)(F)(F)(F)(F)([Na])([Na])[Na]
InChI
1S/Al.6FH.3Na/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
InChI key
REHXRBDMVPYGJX-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - STOT RE 1 Oral
표적 기관
Lungs,Skeleton
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Sayanti Podder et al.
Toxicology and industrial health, 31(12), 1341-1347 (2013-07-13)
The study explored variations in the life cycle parameters in Drosophila melanogaster as a function of treatment with fluorinated insecticide, cryolite. Some of the life cycle parameters considered in this study were larval duration, pupal duration, and percentage of adult