주요 문서
305340
Sigma-Aldrich
Copper(II) nitrate on Celite®
extent of labeling: 30 wt. % loading
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cu(NO3)2
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
for analytical purposes
양식
powder and chunks
농도
28.0-34.0% (with Na2S2O3, titration)
라벨링 범위
30 wt. % loading
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChI key
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)