주요 문서
303747
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)-1-hexanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
148.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4759 (lit.)
bp
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-(Methylthio)-1-hexanol may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
226.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
108 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)