주요 문서
30192
Sigma-Aldrich
(R)-2-Aminohexane
≥97.0% (GC)
동의어(들):
(R)-2-Hexylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H15N
CAS Number:
Molecular Weight:
101.19
Beilstein:
5237601
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (GC)
광학 순도
enantiomeric ratio: >99.0:1.0 (GC)
SMILES string
CCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,3-5,7H2,1-2H3/t6-/m1/s1
InChI key
WGBBUURBHXLGFM-ZCFIWIBFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.2 °F
Flash Point (°C)
54 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)