주요 문서
30178
Sigma-Aldrich
D-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
181.66
Beilstein:
5763077
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0% (AT)
광학 활성
[α]20/D −1.4±0.3°, c = 2% in ethanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.C[C@@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m1./s1
InChI key
WIQIWPPQGWGVHD-NUBCRITNSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)