주요 문서
301337
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,5-dinitrobenzoate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(O2N)2C6H3CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
240.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
301337 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99%
양식
solid
mp
94-95 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N2O6/c1-2-17-9(12)6-3-7(10(13)14)5-8(4-6)11(15)16/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
IBQREHJPMPCXQA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Ethyl 3,5-dinitrobenzoate forms charge transfer spectra with n-alkane solutions containing hexakis(n-hexyloxy)triphenylene.[1] Nuclear magnetic resonance spectra of ethyl 3,5-dinitrobenzoate was studied.[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The mechanism of action of ethanolamine deaminase. I. Studies with isotopic hydrogen and oxygen.
B M Babior
The Journal of biological chemistry, 244(2), 449-456 (1969-01-25)
Aggregates of hexakis (n-hexyloxy) triphenylene self-assemble in dodecane solution: intercalation of (-)-menthol 3, 5-dinitrobenzoate induces formation of helical structures.
Gallivan JP and Schuster GB.
The Journal of Organic Chemistry, 60(8), 2423-2429 (1995)