분석
≥98%
양식
liquid
포함
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
179-180 °C (lit.)
density
1.437 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
alkyl halide
iodo
SMILES string
CCCCCCI
InChI
1S/C6H13I/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
InChI key
ANOOTOPTCJRUPK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
141.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
61 °C - closed cup