주요 문서
300497
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-3-(4-Nitrophenyl)glycidol
98%
동의어(들):
trans-(+)-2,3-Epoxy-3-(p-nitrophenyl)-1-propanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
195.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
41121800
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H]1c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c11-5-8-9(14-8)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4,8-9,11H,5H2/t8-,9-/m1/s1
InChI key
TVWSYFXHQPGITR-RKDXNWHRSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)