분석
90%
양식
powder
mp
148-149 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Nc1ccc-2c(Cc3cc(Br)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H10BrN/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5,15H2
InChI key
RJWYTISHBMNMOZ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable