주요 문서
299782
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(I)NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
267.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
mp
77-79 °C (lit.)
작용기
fluoro
iodo
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(F)cc(I)c1
InChI
1S/C6H3FINO2/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)9(10)11/h1-3H
InChI key
MXPYCSFCKXSPAB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)