주요 문서
299138
Sigma-Aldrich
Nitromethane-13C,d3
99 atom % 13C, 99 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CD3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
65.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
동위원소 순도
99 atom % 13C
99 atom % D
분석
99% (CP)
양식
liquid
bp
101 °C (lit.)
density
1.201 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1+1D3
InChI key
LYGJENNIWJXYER-KQORAOOSSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Storage Class Code
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
95.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)