주요 문서
298573
Sigma-Aldrich
4-Dimethylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
96%
동의어(들):
N,N,2,2,6,6-Hexamethyl-4-piperidinamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H24N2
CAS Number:
Molecular Weight:
184.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.4641 (lit.)
SMILES string
CN(C)C1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
InChI
1S/C11H24N2/c1-10(2)7-9(13(5)6)8-11(3,4)12-10/h9,12H,7-8H2,1-6H3
InChI key
LRAJIZNKBMCWJE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
애플리케이션
4-Dimethylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine may be used in chemical synthesis.
Reactant for:
Self-aggregation of supramolecules of nitroxides
Synthesis of unsymmetrical spin-labeled bolaamphiphiles
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
120.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
49 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)