주요 문서
297062
Sigma-Aldrich
tert-Butyldiphenylmethoxysilane
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H22OSi
CAS Number:
Molecular Weight:
270.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99%
SMILES string
CO[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)C(C)(C)C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)