주요 문서
296910
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,5-Dinitro-N-(1-phenylethyl)benzamide
98%
동의어(들):
(S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-methylbenzylamine, (S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-1-phenylethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(CH3)NHCOC6H3(NO2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
315.28
Beilstein:
3627249
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +46.2°, c = 0.9 in acetone
광학 순도
ee: 98% (HPLC)
mp
158-161 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13N3O5/c1-10(11-5-3-2-4-6-11)16-15(19)12-7-13(17(20)21)9-14(8-12)18(22)23/h2-10H,1H3,(H,16,19)/t10-/m0/s1
InChI key
ABEVDCGKLRIYRW-JTQLQIEISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)