주요 문서
296473
Sigma-Aldrich
Chlorodimethylethylsilane
97%
동의어(들):
Chloro(ethyl)dimethylsilane, Dimethylethylchlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5Si(CH3)2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
122.67
Beilstein:
1731192
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
89.2 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C4H11ClSi/c1-4-6(2,3)5/h4H2,1-3H3
InChI key
AVDUEHWPPXIAEB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
17.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)