주요 문서
296260
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenylpyrylium hydrogensulfate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H18O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
406.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
mp
269-271 °C (lit.)
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.c1ccc(cc1)-c2cc([o+]c(c2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)