주요 문서
294934
Sigma-Aldrich
Dipropyl carbonate
99%
동의어(들):
Di-n-propyl carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩180,467
₩180,467
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩180,467
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2O)2CO
CAS Number:
Molecular Weight:
146.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩180,467
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99%
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
density
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
carbonate
SMILES string
CCCOC(=O)OCCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-5-9-7(8)10-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VUPKGFBOKBGHFZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Thermal decomposition of dipropyl carbonate at 300-400°C yields carbon dioxide, alkene and alcohol[1]. Dipropyl carbonate reacts with hydrous titanium dioxide (TiO2 ·nH2O, n=0.15-1.23) at 453-573K to yield titanium tetraalkoxides [Ti(OPrn)4][2]. N435-catalyzed transesterification of diethyl carbonate with dipropyl carbonate to form ethyl propyl carbonate has been reported[3].
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
131.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
55 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of titanium tetraalkoxides from hydrous titanium dioxideand dialkyl carbonates.
Suzuki E, et al.
Journal of Materials Chemistry, 7(10), 2049-2051 (1997)
The thermal decomposition of simple carbonate esters.
Cross JTD, et al.
Australian Journal of Chemistry, 29(7), 1477-1481 (1976)
Controlled lipase-catalyzed synthesis of poly (hexamethylene carbonate).
Jiang Z, et al.
Macromolecules, 40(22), 7934-7943 (2007)