주요 문서
293598
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid
98%
동의어(들):
3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoic acid, 3-Sulfamoyl-4-chlorobenzoic acid, 3-Sulfamyl-4-chlorobenzoic acid, 4-Chloro-3-(aminosulfonyl)benzoic acid, 4-Chloro-5-sulfamoylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩66,077
5 G
₩218,733
₩66,077
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩66,077
5 G
₩218,733
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(SO2NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
235.64
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩66,077
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
solid
mp
256-258 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
chloro
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
InChI key
FHQAWINGVCDTTG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid is the major metabolite of tripamide (N-(4-aza-endo-tricyclo[5.2.1.0(2,6))]-decan-4-yl)-4-chloro-3-sulfamoylbenzamide), new antihypertensive agent[1]. It is present as impurity in clopamide tablets and has been quantitated by chromatographic-densitometric method[2].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
T Horie et al.
Japanese journal of pharmacology, 32(6), 1041-1049 (1982-12-01)
The metabolic fate of a new antihypertensive agent, tripamide (N-(4-aza-endo-tricyclo[5.2.1.0(2,6))]-decan-4-yl)-4-chloro-3-sulfamoylbenzamide), in rats and rabbits was studied using its 14C-labeled compound. The blood level of radioactivity in both species reached the maximum at 1 hr after oral administration, indicating the rapid
Chromatographic-densitometric Method for Determination of Clopamide and 4-chlorobenzoic, and 4-chloro-3-sulfamoylbenzoic Acids in Tablets.
Hubicka U, et al.
Current Pharmaceutical Analysis, 5(4), 408-415 (2009)