주요 문서
293555
Sigma-Aldrich
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2N(CH2)3OC6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
207.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
density
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
amine
SMILES string
CN(C)CCCOc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C12H17NO2/c1-13(2)8-3-9-15-12-6-4-11(10-14)5-7-12/h4-7,10H,3,8-9H2,1-2H3
InChI key
ZYOHTXKOHWSJMZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)