주요 문서
292931
Sigma-Aldrich
Methyl 4-allyl-3,5-dioxo-1-cyclohexanecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCH2C6H6(=O)2CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
210.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
mp
128-132 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)C1CC(=O)C(CC=C)C(=O)C1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)