추천 제품
vapor pressure
36.6 mmHg ( 37.7 °C)
분석
99%
autoignition temp.
579 °F
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
123-124 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
density
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CCCC[C@H]1C
InChI
1S/C8H16/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
InChI key
KVZJLSYJROEPSQ-HTQZYQBOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
44.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
7 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터