주요 문서
290416
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorophenylacetic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
172.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
116-119 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)Cc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)4-7(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI key
UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,3-Difluorophenylacetic acid may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)