분석
95%
양식
solid
mp
40-42 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Oc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
InChI key
INXKVYFOWNAVMU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
127.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
53 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges