Key Documents
290262
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzyl alcohol
94%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
144.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
94%
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
density
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H6F2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI key
JSFGDUIJQWWBGY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,3-Difluorobenzyl alcohol may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)