분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.549 (lit.)
bp
226-227 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.103 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ether
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OC(COCc1ccccc1)COCc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O3/c18-17(13-19-11-15-7-3-1-4-8-15)14-20-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2
InChI key
ARLSYSVVBAMYKA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)