주요 문서
288330
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydro-4,6,6-trimethyl-2H-pyran-2-one
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
140.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
96%
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
92-93 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CC(C)(C)OC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O2/c1-6-4-7(9)10-8(2,3)5-6/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
NHUXODGJQOPQHG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
99.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)