문서
288276
Sigma-Aldrich
Tetramethylphosphonium chloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)4PCl
CAS Number:
Molecular Weight:
128.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
SMILES string
[Cl-].C[P+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12P.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NJFUXFRJVIXVSG-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable