주요 문서
287733
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-1-cyclohexene
75%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H9CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
124.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
75%
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
155-157 °C (lit.)
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C1=CCCCC1
기타 정보
remainder 3-isopropyl-1-cyclohexene and 4-isopropyl-1-cyclohexene
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
78.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
26 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)