주요 문서
287091
Supelco
Pyridoxamine dihydrochloride
동의어(들):
4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12N2O2 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
241.11
Beilstein:
3632748
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
불순물
may contain ≤10% water
mp
224-226 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
InChI key
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)