분석
≥97.0% (T)
양식
solid
mp
133-139 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4(3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4+
InChI key
SUSAGCZZQKACKE-ZXZARUISSA-N
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges