주요 문서
284866
Sigma-Aldrich
2-Nitro-5-thiocyanatobenzoic acid
98%
동의어(들):
2-Nitro-5-thiocyanobenzoic acid, NTCB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H3(SCN)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
224.19
Beilstein:
2124001
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
mp
156-157 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(SC#N)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4N2O4S/c9-4-15-5-1-2-7(10(13)14)6(3-5)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI key
NQUNIMFHIWQQGJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)