주요 문서
284726
Sigma-Aldrich
trans-5-Decen-1-ol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
156.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
113-118 °C/11 mmHg (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]\C(CCCC)=C(\[H])CCCCO
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3/b6-5+
InChI key
WYPQHXVMNVEVEB-AATRIKPKSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
143.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)