주요 문서
283509
Sigma-Aldrich
4-Ethylbenzoyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩69,528
₩69,528
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩69,528
About This Item
Linear Formula:
C2H5C6H4COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
168.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩69,528
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5479 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
density
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
SMILES string
CCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
4-Ethylbenzoyl chloride has been used in the preparation of:
  • N-benzoyl-4-ethylbenzamide[1]
  • N-(4-diethylaminobenzoyl)-2-methoxybenzenesulfonamide[1]
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Alina Fomovska et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(5), 2666-2682 (2012-02-23)
Toxoplasma gondii is a protozoan parasite that can damage the human brain and eyes. There are no curative medicines. Herein, we describe our discovery of N-benzoyl-2-hydroxybenzamides as a class of compounds effective in the low nanomolar range against T. gondii