분석
99%
양식
solid
bp
97-98 °C/3 mmHg (lit.)
mp
52-55 °C (lit.)
작용기
fluoro
nitro
SMILES string
Cc1ccc(c(F)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
WZMOWQCNPFDWPA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup