분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CCC(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-7(5(2)8)6(3)9/h7H,4H2,1-3H3
InChI key
GUARKOVVHJSMRW-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)