주요 문서
282588
Sigma-Aldrich
Diethylmethylsilane
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2SiHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
102.25
Beilstein:
1730936
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
density
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[SiH](C)CC
InChI
1S/C5H14Si/c1-4-6(3)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
UUTZEAQZDHSEAL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-23 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1