주요 문서
281794
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenethyl alcohol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩131,341
₩131,341
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩131,341
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
167.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩131,341
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
solid
bp
141-146 °C/4 mmHg (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
nitro
SMILES string
OCCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-5-4-7-2-1-3-8(6-7)9(11)12/h1-3,6,10H,4-5H2
InChI key
PWZWTSYUZQZFKE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-Nitrophenethyl alcohol has been employed as substrate to engineer nitrobenzene dioxygenase for the production of the highly potent antioxidant, hydroxytyrosol[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Kalia Bernath-Levin et al.
Applied microbiology and biotechnology, 98(11), 4975-4985 (2014-01-28)
Nitrobenzene dioxygenase (NBDO) is known to add both atoms of molecular oxygen to the aromatic ring of nitrobenzene to form catechol. It is assembled by four subunits of which the alpha subunit is responsible for catalysis. As an oxidizing enzyme