주요 문서
281093
Sigma-Aldrich
N-Benzoyl-L-threonine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CH(NHCOC6H5)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
223.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99%
광학 활성
[α]21/D +25.6°, c = 1.5 in H2O
mp
145-147 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-7(13)9(11(15)16)12-10(14)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,13H,1H3,(H,12,14)(H,15,16)/t7-,9+/m1/s1
InChI key
IOQIWWTVXOPYQR-APPZFPTMSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)