주요 문서
279498
Sigma-Aldrich
1-Propyl-4-piperidone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15NO
CAS Number:
Molecular Weight:
141.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
56 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H15NO/c1-2-5-9-6-3-8(10)4-7-9/h2-7H2,1H3
InChI key
YGDZKYYCJUNORF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1-Propyl-4-piperidone has been used in the preparation of 9-[2-(2-methyl-5-pyridyl)-ethyl]-3-propyl-1,2,3,4-tetrahydro-γ-carboline1.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of 1, 3, 6-substituted 9-pyridylethyl-1, 2, 3, 4-tetrahydro-?-carbolines.
Kost AN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 1(7), 389-392 (1967)