주요 문서
278408
3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
EC Number:
MDL number:
분석
98%
SMILES string
CCC(C)(O)C#CC(C)(O)CC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)