주요 문서
277975
Sigma-Aldrich
Butyldiisopropoxyborane
98%
동의어(들):
Diisopropyl butylboronate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3B[OCH(CH3)2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
145-147 °C/746 mmHg (lit.)
density
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C10H23BO2/c1-6-7-8-11(12-9(2)3)13-10(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3
InChI key
QNRNUKUCUSOJKW-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Potential derivatizing agent for difunctional compounds for GC and GC-MS analysis.[1]
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
84.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
29 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Aldrichimica Acta, 18, 80-80 (1985)