주요 문서
277126
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2CH(CH3)CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
171.46
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99%
refractive index
n20/D 1.4809 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
density
1.467 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CCl)CBr
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)